Kluczowe dokumenty
57324-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS), 100 μm (PDMS)
Synonim(y):
SPME Assortment Kit 4, Manual
Wybierz wielkość
3230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3230,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assortment kit 4, for use with manual holder, size 24 ga
Materiały
assorted colors hub
fused silica fiber
Poziom jakości
rozmiar
24 ga
opis
SPME Assortment Kit 4
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
Długość
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)