Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103817
Packaging:
pack of 2 ea
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 2 ea
disc O.D.
15.8 mm
General description
Tarcze stabilizujące COware PTFE są używane jako część platformy COware.
Dowiedz się więcej o cząsteczkach uwalniających CO od Prof. Skrydstrup.
Dowiedz się więcej o cząsteczkach uwalniających CO od Prof. Skrydstrup.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 2 ea | description pack of 100 ea | description reaction scale of 0.1-1 mmol (total volume 20 mL) | description reaction scale of 1.0-5.0 mmol (total volume 100 mL) |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| disc O.D. 15.8 mm | disc O.D. - | disc O.D. - | disc O.D. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?