Merck
W6365
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3 13CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.03
Beilstein:
4335203
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)