Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.47
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6161467
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −25±2.5°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-15-12-21(22(26)27)25(13-15)23(28)29-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
InChI key
WPBXBYOKQUEIDW-VFNWGFHPSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Hyp(tBu)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?