Kluczowe dokumenty
8.52126
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
Wybierz wielkość
5 G
1270,00 zł
8521260025
5130,00 zł
8521260050
8730,00 zł
8521260100
12 660,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1270,00 zł
8521260025
5130,00 zł
8521260050
8730,00 zł
8521260100
12 660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H30F5NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CSC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C43H30F5NO4S/c44-35-36(45)38(47)40(39(48)37(35)46)53-41(50)34(49-42(51)52-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-54-43(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,49,51)/t34-/m0/s1
Klucz InChI
FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Opis ogólny
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt cysteinowych dla Fmoc SPPS bez enancjomeryzacji [1,2]. Umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Referencje literaturowe
[1] T. Kaiser, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 1187.
[2] Y. X. Han, et al. (1997) J. Org. Chem., 62, 4307
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1504
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +17.0 °
Purity (TLC (0004)): <3% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3