Merck
8.52365
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-serine pentafluorophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24F5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
549.49
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)COC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C28H24F5NO5/c1-28(2,3)38-13-19(26(35)39-25-23(32)21(30)20(29)22(31)24(25)33)34-27(36)37-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,34,36)/t19-/m0/s1
InChI key
DOUJYVMLNKRFHE-IBGZPJMESA-N
General description
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych seryny za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0% (a/a)
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (1 mmol in 6 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852365000504027269297237