Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
444,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
InChI key
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Boc, Fmoc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 110-120 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Lys(Z)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?