Kluczowe dokumenty
8.45024
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
Synonim(y):
Benzyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
ciśnienie pary
1.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
585 °C
siła działania
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.1-14 % (v/v)
tw
179.3 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
temp. przejścia
flash point 67 °C
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test