Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-393-5
NACRES:
NA.05
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
potency
149 mg/kg LD50, oral (Rat), 12300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3-4 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bulk density
748 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C8H9N3S.Cl/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;/b10-8+;
InChI key
WAGARHVUZQWORV-VRTOBVRTSA-N
Application
- Kinetyczne spektrofotometryczne oznaczanie etamsylatu w postaciach..: Badania opisują kinetyczną spektrofotometryczną metodę oznaczania etamsylatu przy użyciu chlorowodorku 3-metylo-2-benzotiazolinonu-hydrazonu. Metoda ta jest skuteczna do analizy etamsylatu w różnych preparatach farmaceutycznych (El-Enany et al., 2007).
- Spektrofotometryczne oznaczanie chlorowodorku dobutaminy przy użyciu hydrazonu 3-metylobenzotiazolin-2-onu...: W niniejszym badaniu przedstawiono spektrofotometryczną metodę analizy chlorowodorku dobutaminy, podkreślając użyteczność chlorowodorku 3-metylo-2-benzotiazolinono-hydrazonu w chemii analitycznej do zastosowań farmaceutycznych (el-Kommos, 1987).
- Mikrodeterminacja D-aminokwasów i aktywności oksydazy D-aminokwasów za pomocą chlorowodorku hydrazonu 3,metylo-2-benzotiazolonu...: Badania te wprowadzają metodę mikrodeterminacji dla D-aminokwasów i aktywności oksydazy D-aminokwasowej przy użyciu chlorowodorku 3-metylo-2-benzotiazolinonu hydrazonu, przyczyniając się do rozwoju technik analizy biochemicznej (Soda, 1968).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (0,4 %, woda): 3 - 4
Temperatura topnienia: około 270
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 1,0 %
Przydatność do oznaczania aldehydów: przechodzi test
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wartość pH (0,4 %, woda): 3 - 4
Temperatura topnienia: około 270
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 1,0 %
Przydatność do oznaczania aldehydów: przechodzi test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?