Dokumenty
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxysalicylaldehyde, 2-Hydroxyanisaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
211-604-0
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
crystals
mp
42-43 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 40 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3