Kluczowe dokumenty
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
mp
170-175 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3