Przejdź do
157147
Valeroyl chloride
98%
Synonim(y):
Pentanoic acid chloride, n-Butanecarbonyl chloride, n-Pentanoyl chloride, n-Valeryl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-330-1
Beilstein/REAXYS Number:
506293
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Valeroyl chloride was used in the enantioselective synthesis of propylisopropyl acetamide (PID), an amide analog of the major antiepileptic drug valproic acid. It was also used in the synthesis of (4R, 5S-4-methyl-3-(1-oxopentyl)-5-phenyl-oxazolidinone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94610251313158623
description
98%
description
purum, ≥98.0% (T)
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 20 °C, 1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
bp
113 °C/5 mmHg (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.), n20/D 1.420
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeroyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)