Kluczowe dokumenty
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
Synonim(y):
Tetraphenylphosphonium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20IP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.29
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
218-179-0
Postać
powder
mp
338-340 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
536.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
280 °C - closed cup