Kluczowe dokumenty
8.21007
Sigma-Aldrich
Bifenylo-2-ol
for synthesis
Synonim(y):
2-difenylol, 2-fenylofenol, 2-hydroksydifenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4-2-(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
201-993-5
ciśnienie pary
0.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
200
300
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>520 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
temp. przejścia
flash point 138 °C
gęstość
1.26 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
600 kg/m3
ciąg SMILES
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Klucz InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup