8.20928
1-Octene
for synthesis
Synonim(y):
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
Wybierz wielkość
115,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
115,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
17.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
221 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.7-6.8 % (v/v)
Lepkość kinematyczna
0.38 cSt(40 °C)
mp
-102 °C
temp. przejścia
flash point 8 °C
gęstość
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Catalytic Behavior of Chromium: Badanie katalizatorów chromowych do selektywnej oligomeryzacji etylenu do 1-Octenu, kluczowej dla rozwoju zaawansowanych materiałów i chemikaliów stosowanych w różnych sektorach, w tym farmaceutycznym (KA Alferov et al., 2017).
- Analiza kopolimerów etylen/1-okten: Szczegółowa analiza struktury kopolimerów etylen/1-okten syntetyzowanych z żywej polimeryzacji koordynacyjnej, zapewniająca wgląd w strukturę polimeru, która ma kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych materiałów (W Liu et al., 2014).
- Polimeryzacja katalizowana fenoksyiminą Zr: Badania nad nieoczekiwanymi efektami s-ligandów w katalizowanych fenoksyiminą Zr kopolimeryzacjach etylenu i 1-Octenu, istotne dla projektowania katalizatorów i polimerów o specyficznych właściwościach dla systemów dostarczania leków (Y Gao et al., 2019).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C