Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
8.20820
Supelco
Isobutyl methyl ketone
EMPLURA®
Synonim(y):
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
605399
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
203-550-1
NACRES:
NA.05
Próba:
≥99% (GC)
bp:
117-118 °C
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
840 °F
siła działania
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.2-8 %, 93 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 14 °C
rozpuszczalność
14.1 g/L
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup