Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
840 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) - |
| grade analytical standard | grade Kosher | grade - | grade ACS reagent |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (GC) |
| refractive index n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396 | refractive index n20/D 1.395 (lit.) | refractive index n20/D 1.395 (lit.) | refractive index n20/D 1.395 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 213047-50G | 04061838772572 |
| 02474-5ML | 04061838617255 |
| EHNC-024741-50UG | 04065265332675 |
| EHNC-024741-20UG | 04065265332668 |
| EHNC024741-20UG | 04061841396888 |
| EHNC024741-50UG | 04061841396895 |