Kluczowe dokumenty
8.20662
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
Wybierz wielkość
10 G
149,00 zł
50 G
315,00 zł
250 G
1300,00 zł
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
149,00 zł
50 G
315,00 zł
250 G
1300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-(OH)C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
201-960-5
NACRES:
NA.22
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
mp
83-86 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
Klucz InChI
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3