Przejdź do
290890
Dibutyltin diacetate
technical grade
Synonim(y):
Diacetoxydibutyltin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OCOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.03
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-928-8
Beilstein/REAXYS Number:
4136035
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
12 (vs air)
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-10 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
InChI key
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
General description
Dibutyltin diacetate is an organotin compound that is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Application
Dibutyltin diacetate can be used as a catalyst to synthesize:
  • Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide.
  • Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent.
  • Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440477291234
description
technical grade
description
95%
description
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
mp
7-10 °C (lit.)
mp
-
mp
-
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.2 mmHg ( 160 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin diacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Narządy docelowe
thymus gland, thymus gland,Immune system
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1067-33-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)