Kluczowe dokumenty
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-dietyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Diethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
202-088-8
ciśnienie pary
0.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °C
siła działania
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.1-5.3 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
-38.8 °C
temp. przejścia
flash point 79 °C
gęstość
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup