Kluczowe dokumenty
8.18806
Sigma-Aldrich
Trietylosilan
for synthesis
Synonim(y):
Triethylsilane
Wybierz wielkość
10 ML
240,00 zł
50 ML
408,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
240,00 zł
50 ML
408,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
210-535-3
NACRES:
NA.22
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
>1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
bp
107-109 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point -6 °C
gęstość
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C