Przejdź do
448273
4-Acryloylmorpholine
97%, contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1-(Morpholin-4-yl)propenone, 1-Morpholinoprop-2-en-1-one, 4-(1-Oxo-2-propenyl)morpholine, 4-Acryloylmorpholine, Acryloylmorpholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
418-140-1
MDL number:
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
contains
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2H,1,3-6H2
InChI key
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Acryloylmorpholine(ACMO) is an acrylate monomer widely used as a crosslinking agent in the polymer industry. It is used to form three-dimensional polymer networks to enhance the mechanical strength, stability, and durability of materials. The morpholine moiety in acryloylmorpholine imparts hydrophilicity to the molecule facilitating its applications in the field of adhesives, biocompatible coatings, and drug delivery systems. It is also used as a reactive monomer to synthesize hydrogels for drug delivery, photocurable materials for 3D bioprinting and display devices.
Application
4-Acryloylmorpholine can be used as a monomer:
  • To synthesize multiblock copolymers via RAFT polymerization. These functional block copolymers find application in the fields of medicine, energy, and nanotechnology.
  • To prepare organogel electrode frame via photopolymerization and cross-linking. This can be used to fabricate triboelectric nanogenerators with excellent transparency, stretchability, and interface adhesion.
  • For printing thermoplastic 3D tissue scaffolds. ACMO′s water solubility,and remarkably low viscosity, combined with surface oxygen inhibition, promoteswift liquid flow during high-speed open-air printing.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
259.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5117-12-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?