Przejdź do
415464
N-Vinylcaprolactam
98%, stabilized
Synonim(y):
1-Ethenylazepan-2-one, 1-Ethenylhexahydro-2H -azepin-2-one, 1-Vinylazepan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-787-6
MDL number:
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
contains
HO-TEMPO as stabilizer
bp
128 °C/21 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (dec.) (lit.)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8(9)10/h2H,1,3-7H2
InChI key
JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Vinylcaprolactam (NVCL) is an organo-soluble amphiphilic material that is soluble in solvents like benzene, isobutanol, and isopropanol. It can be used in the preparation of poly(NVCL) by free-radical polymerization at a temperature higher than its melting point.
Application
NVCL forms a temperature responsive polymer, which can be used for a variety of biomedical applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224766447331283010
description
98%, stabilized
description
99%
description
98%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
contains
HO-TEMPO as stabilizer
contains
-
contains
25-55 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
contains
-
mp
35-38 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
-
bp
128 °C/21 mmHg (lit.)
bp
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver,Upper respiratory tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?