Kluczowe dokumenty
8.17046
SAFC
Benzalkonium chloride
(50% aqueous solution) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% aqueous solution)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
agency
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
liquid
gęstość
0.98 g/cm3
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
(50% aqueous solution) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Komentarz do analizy
Assay (EP)47.5 - 52.5 %Assay (NF)95.0 - 105.0 %Identitypasses testAppearance of solutionpasses testAg (Silver)≤ 1 ppmPd (Palladium)*≤ 1 ppmSb (Antimony)≤ 9 ppmAcidic or alkaline impuritiespasses testAmines, amine saltspasses testC12 homologue (EP)≥ 40 %C14 homologue (EP)≥ 20 %Sum of C12 and C14 homologues (EP)≥ 70 %Impurity A≤ 0.5 %Impurity B≤ 0.15 %Impurity C≤ 0.05 %n-C12H25 homologne (NF)≥ 40.0 %n-C14H29 homologne (NF)≥ 20.0 %Sum of n-C12H25 and n-C14H29 homolognes (NF)≥ 70.0 %Benzyl alcohol≤ 0.5 %Benzaldehyde≤ 0.15 %(Chloromethyl)benzene≤ 0.05 %Residual solvents (ICH Q3C)excluded by the production processSulfated ash≤ 0.1 %Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).Corresponds to Ph Eur, NF
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2