Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8380,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
50% (aqueous solution), 50% in H2O
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to a defined C12:C14 ratio with high batch-to-batch consistency, Benzalkonium chloride Emprove® Expert provides higher solubility and antimicrobial activity. It can be used in combination with thimerosal, disodium edetate and benzyl alcohol to further increase antimicrobial activity.
This product is also available in pure form (Art.No. 137123).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 50% (aqueous solution), 50% in H2O | concentration - | concentration ≥50% (via Cl), 50% in H2O | concentration - |
| agency NF, Ph. Eur. | agency JP, NF, Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form liquid | form viscous liquid | form liquid | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - |
| packaging pkg of 1 L | packaging pkg of 1 kg | packaging - | packaging - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzalkonium chloride solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..