Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?