Merck
1050993
USP
Chlorek benzalkoniowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benzalkonium chloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Chlorek benzalkoniowy jest mieszaniną chlorków alkilobenzylodimetyloamoniowych.
Application
Chlorek benzalkoniowy USP - wzorzec odniesienia do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowania roztworu wzorcowego, przydatności systemu i roztworu identyfikacyjnego podczas oznaczania oraz analizy zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej w połączeniu z detektorem UV zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
  • Chlorek benzalkoniowy
  • Roztwór chlorku benzalkoniowego
  • Propionian flutikazonu w aerozolu do nosa
  • Acetonid triamcynolonu w aerozolu do nosa
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek benzalkoniowy
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)