Kluczowe dokumenty
8.16007
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
200-091-9
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
rozpuszczalność
500 g/L
gęstość nasypowa
610 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
Klucz InChI
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1