Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (TLC) | assay 98% |
| mp 123-127 °C (lit.) | mp 133-135 °C (lit.) | mp 136 °C (dec.) (lit.) | mp 133-135 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −53.5±2°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D −61±2°, c = 2% in acetic acid | optical activity [α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?