Key Documents
8.14763
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Synonim(y):
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4AlLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352306
Numer indeksu EC:
240-877-9
Poziom jakości
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
125 °C (decomposition)
gęstość
0.917 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
400 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (by gasvolumetry): ≥ 97.0 %
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1