Przejdź do
8.22284
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonim(y):
Sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.99
UNSPSC Code:
12141806
EC Index Number:
231-132-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Content at Na: ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-23-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)