Przejdź do
8.14619
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Synonim(y):
Ethylenediammonium diiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8N2 · 2HI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.92
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
227-186-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
SMILES string
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.200318.009481.08828
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
powder
form
solid
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814619002504022536419251