Key Documents
805904
Phenethylammonium iodide
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Phenethylamine hydriodide
About This Item
Polecane produkty
opis
Elemental Analysis: ~38.5% C, ~5.6% N
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])CCC1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Klucz InChI
UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.