Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
Informacje o tej pozycji
369,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
sustainability
Sustainability features
mp
194-199 °C
application(s)
solar energy
SMILES string
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99%, anhydrous | description ≥98% |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 194-199 °C | mp - | mp - |
| form powder | form powder | form powder or crystals |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinium iodide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?