Merck
523038
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
≥99.98% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
Pt(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.29
Beilstein:
4136189
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.98% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: platinum
mp
249-252 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Opis ogólny
Acetyloacetonian platyny(II) to związek o wysokiej czystości, który jest szeroko stosowany jako kluczowy prekursor w metodach chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) i osadzania warstw atomowych (ALD) w celu ułatwienia syntezy cienkich warstw platyny. Warstwy te są wykorzystywane w mikroelektronice, czujnikach i powłokach katalitycznych ze względu na wysoką stabilność termiczną, obojętność chemiczną i aktywność katalityczną platyny. Ponadto Pt(acac)₂ jest wykorzystywany do syntezy nanocząstek platyny, niezbędnych do zastosowań w katalizie i ogniwach paliwowych.
Zastosowanie
Acetyloacetonian platyny(II) (Pt(acac)₂) jest stosowany jako prekursor w syntezie:
  • Pt-Co oktaedrycznych nanokryształów, które są wykorzystywane do poprawy aktywności katalitycznej i trwałości w reakcji redukcji tlenu (ORR) w ogniwach paliwowych.
  • PtW@WO3 NPs metodą rozkładu termicznego, służących jako wydajne katalizatory reakcji wydzielania wodoru (HER).
  • Monodyspersyjne nanocząstki Pt-Fe, które wykazują wysoką trwałość w ogniwach paliwowych z membraną protonowymienną i zapewniają aktywne i trwałe elektrokatalizatory o niskiej zawartości Pt w urządzeniach elektrochemicznych.
Cechy i korzyści
Acetyloacetonian platyny(II) wykazuje:
  • Wysoka czystość: Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, zapewniając niezawodne działanie w aplikacjach.
  • Stabilność termiczna: Utrzymuje aktywność w podwyższonych temperaturach, zwiększając żywotność i wydajność produktu.
  • Rozpuszczalny w acetonie
  • Zawartość węgla pierwiastkowego wynosi >29,5%, a platyny >47,9%.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.