Kluczowe dokumenty
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
Synonim(y):
Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
F3Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-009-2
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
4430 g/L (Hydrolysis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
crystals
bp
376 °C/1013 hPa
mp
292 °C
rozpuszczalność
4430 g/L (Hydrolysis)
gęstość
4.38 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3