Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł |
Informacje o tej pozycji
411,00 zł
Nazwa produktu
Tetramethylammonium hydroxide solution, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
concentration
1.0 M±0.02 M in H2O
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3497
bp
100 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.03%
cation traces
K: ≤2 ppm, Na: ≤2 ppm
functional group
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Application
- A reagent in the organocatalyzed photoinduced Birch reduction of arenes to 1,4-cyclohexadienes.
- A catalyst to synthesize 1,2-dihydro-1-arylnaphtho-oxazine-3-one derivatives via one-pot three-component condensation reaction of 2-naphthol, aromatic aldehydes, and urea.
- A peptizing agent for magnetite nanoparticles to promote repulsive stabilization forces.
- A template in the hydrothermal synthesis of hierarchical zeolite T aggregates with different sizes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent | description 10 wt. % in H2O | description 25 wt. % in H2O | description 1.0 M in H2O |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| concentration 1.0 M±0.02 M in H2O | concentration 10 wt. % in H2O | concentration 25 wt. % in H2O | concentration 1.0 M in H2O |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 100 °C | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.3497 | refractive index n20/D 1.3521 | refractive index n20/D 1.3806 | refractive index n20/D 1.3716 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium hydroxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 2
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?