Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
429,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
transition temp
flash point 113 °C
solubility
<0.001 g/L
bulk density
1490 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| mp 52-54 °C | mp 59-61 °C | mp 78.5-81.5 °C | mp 52-54 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 377 °C/1013 hPa | bp >360 °C/1013 hPa (decomposition) | bp 377 °C/1013 hPa | bp 377 °C (lit.) |
| bulk density 1490 kg/m3 | bulk density - | bulk density 500‑600 kg/m3 | bulk density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup