Przejdź do
226858
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Argentous fluoride, Silver monofluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-895-8
MDL number:
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: silver
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
≥300 °C (lit.)
density
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes. Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
226866935530217905
description
≥99.9% trace metals basis
description
≥97%
description
-325 mesh, 99.99% trace metals basis (excluding Na)
description
98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥97%
assay
73.4-77.1% (with AgNO3, titration), 99.99% trace metals basis (excluding Na)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
≥300 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
455 °C, 455 °C (lit.)
mp
950 °C (dec.) (lit.)
density
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver(I) fluoride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)