Dokumenty
8.03771
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenol
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dimethylphenol, 2,5-DMP, p-Xylenol
About This Item
Wzór liniowy:
2,5-(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-461-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.208 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
granice wybuchowości
1.4 % (v/v)
mp
75 °C
temp. przejścia
flash point 80-95 °C
rozpuszczalność
slightly soluble 3.54 g/L
gęstość
0.9 g/cm3 at 75 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3