Merck
D174602
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenol
≥99%
Synonim(y):
2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
Wybierz wielkość
5 G
148,00 zł
100 G
214,00 zł
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
148,00 zł
100 G
214,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
1099260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
crystals
bp
212 °C (lit.)
mp
75-77 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Fungicide Metabolism in Wheat: 2,5-Dimethylphenol, a breakdown product of the strobilurin fungicide mandestrobin, was studied for its metabolic pathways in wheat. This research provides insights into the environmental behavior and safety of pesticide residues in agricultural products (Ando et al., 2018).
  • Tropospheric Chemistry of Dimethylphenols: The study on the mass accommodation coefficients and Henry′s law constants of 2,5-dimethylphenol underlines its significant atmospheric reactions, contributing to a better understanding of air quality and environmental chemistry (Diévart et al., 2006).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chew Chieng Yeo et al.
Gene, 312, 239-248 (2003-08-12)
Pseudomonas alcaligenes NCIMB 9867 (strain P25X) produces isofunctional enzymes of the gentisate pathway that enables the degradation of xylenols and cresols via gentisate. Previous reports had indicated that one set of enzymes is constitutively expressed whereas the other set is
C C Yeo et al.
Microbiology (Reading, England), 143 ( Pt 8), 2833-2840 (1997-08-01)
Pseudomonas alcaligenes NCIB 9867 (strain P25X), which grows on 2,5-xylenol and harbours the plasmid RP4, was mated with a plasmid-free derivative of Pseudomonas putida NCIB 9869, strain RA713, which cannot grow on 2,5-xylenol. Some RA713 transconjugants, initially selected on 2,5-xylenol
Separation and determination of phenol, alpha-naphthol m- and p-, o-cresols and 2,5-xylenol, and catechol in the urine after mixed exposure to phenol, naphthalene, cresols, and xylenols.
G Bieniek et al.
British journal of industrial medicine, 43(8), 570-571 (1986-08-01)
G Bieniek
Occupational and environmental medicine, 51(5), 354-356 (1994-05-01)
Phenol (87.3 mg/l), p-cresol (58.6 mg/l), o-cresol (76.9 mg/l), and 2,5-xylenol (36.7 mg/l) were detected in the urine of workers employed in the distillation of the high temperature phenolic fraction of tar (carbolic oil). The concentrations of these compounds in
B J Day et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 76(1), 117-120 (1992-04-01)
Pulmonary metabolites of p-xylene, p-methylbenzyl alcohol (PMBA) and 2,5-dimethylphenol (DMP), were employed to investigate the divergent effects of p-xylene on pulmonary and hepatic metabolism. Rats were given PMBA, DMP, or 10% cremophore (control) ip daily for 3 days, and effects