Merck
W359505
Sigma-Aldrich
2,5-Xylenol
≥99%, FG
Synonim(y):
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
Wybierz wielkość
W359505-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
894,00 zł
5 KG
2660,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W359505-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
894,00 zł
5 KG
2660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Numer FEMA:
3595
Beilstein:
1099260
Numer WE:
Nr Rady Europy:
537
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.019
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
bp
212 °C (lit.)
mp
73-78 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
phenolic; sweet
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Separation and determination of phenol, alpha-naphthol m- and p-, o-cresols and 2,5-xylenol, and catechol in the urine after mixed exposure to phenol, naphthalene, cresols, and xylenols.
G Bieniek et al.
British journal of industrial medicine, 43(8), 570-571 (1986-08-01)
G Bieniek
Occupational and environmental medicine, 51(5), 354-356 (1994-05-01)
Phenol (87.3 mg/l), p-cresol (58.6 mg/l), o-cresol (76.9 mg/l), and 2,5-xylenol (36.7 mg/l) were detected in the urine of workers employed in the distillation of the high temperature phenolic fraction of tar (carbolic oil). The concentrations of these compounds in
B J Day et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 76(1), 117-120 (1992-04-01)
Pulmonary metabolites of p-xylene, p-methylbenzyl alcohol (PMBA) and 2,5-dimethylphenol (DMP), were employed to investigate the divergent effects of p-xylene on pulmonary and hepatic metabolism. Rats were given PMBA, DMP, or 10% cremophore (control) ip daily for 3 days, and effects
M E Acuña-Argüelles et al.
Biotechnology letters, 25(7), 559-564 (2003-07-29)
A mixed culture aerobically metabolized phenol, cresol isomers (o-,m-,p-), 2-ethylphenol and xylenol isomers (2,5-DMP and 3,4-DMP) as the sole carbon and energy source. This culture had a high tolerance towards phenol with values of maximum degradation rate (Vmax) of 47
C C Yeo et al.
Microbiology (Reading, England), 143 ( Pt 8), 2833-2840 (1997-08-01)
Pseudomonas alcaligenes NCIB 9867 (strain P25X), which grows on 2,5-xylenol and harbours the plasmid RP4, was mated with a plasmid-free derivative of Pseudomonas putida NCIB 9869, strain RA713, which cannot grow on 2,5-xylenol. Some RA713 transconjugants, initially selected on 2,5-xylenol