Kluczowe dokumenty
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Numer MDL:
Numer indeksu EC:
201-058-1
Próba:
≥99% (GC)
bp:
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
ciśnienie pary:
0.35 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
0.35 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
450 °C
siła działania
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
3.6-23.2 % (v/v)
bp
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-31.8 °C
temp. przejścia
flash point 83 °C
rozpuszczalność
28 g/L (Hydrolysis)
gęstość
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%)≥ 99,0 Area %Density (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identity (IR)conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)