Przejdź do
D186309
Dimethyl sulfate
≥99.5%, liquid
Synonim(y):
Sulfuric acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
87,55 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
4 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-058-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635994
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
87,55 zł
Cena katalogowa103,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dimethyl sulfate, ≥99.5%
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl sulfate may be used along with alumina for preparation of monomethylated derivatives of alcohols, phenols and carboxylic acids. It may also be used in combination with dimethylformamide (DMF) to form methoxy-methylene-N,N-dimethyliminium salt, that can be utilized for the preparation of β-lactams.
Packaging
View returnable container options.
18 L in Kilo-Lab packaging not available in all areas.
Legal Information
Kilo-Lab is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D100706318183743518
description
≥99.5%
description
98%
description
-
description
≥98.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
98%
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.435 (lit.), n20/D 1.434-1.438
mp
−32 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
mp
-
bp
188 °C (lit.)
bp
208 °C (lit.)
bp
-
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-78-1
CAS No.
77-78-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?