Kluczowe dokumenty
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.46
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
230-224-6
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
tw
157-159 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.48 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup