Merck
328014
Sigma-Aldrich
3-Methylhippuric acid
98%
Synonim(y):
N-(3-Methylbenzoyl)glycine, m-Toluric acid
Wybierz wielkość
1 G
239,00 zł
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
239,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CONHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
138-140 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Klucz InChI
YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-metylohipurowy jest również określany jako kwas m-metylo-hipurowy. Jest to główny produkt biotransformacji ksylenu w moczu.[1]
Zastosowanie
Kwas 3-metylohipurowy był stosowany jako marker biologiczny w badaniach nad narażeniem zawodowym na ksylen (rozpuszczalnik).[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D de Carvalho et al.
International archives of occupational and environmental health, 63(1), 33-37 (1991-01-01)
The industrial solvents, toluene and xylene, have physicochemical properties that can be hazardous to the workers exposed. Since hippuric acid and m-methyl-hippuric acid represent the products of toluene and xylene biotransformation in urine, they are used as biological markers in
R Tardif et al.
Occupational and environmental medicine, 51(3), 187-191 (1994-03-01)
This study was undertaken to determine whether previous subacute treatment with ethanol could modify the kinetics of m-xylene in humans. A group of six volunteers was exposed twice to either 100 or 400 ppm of m-xylene during two hours (between
M J Miller et al.
International archives of occupational and environmental health, 72(2), 89-97 (1999-04-10)
Solvent exposures commonly involve mixtures of substances or mixtures of isomers of a single solvent. These may be metabolised through common pathways, resulting in the potential for metabolic interactions. These may then lead to accumulation of solvent or metabolic intermediates
Determination of methylhippuric acid in human urine by high-performance liquid chromatography and by isotachophoresis.
J Sollenberg et al.
Journal of chromatography, 343(2), 419-423 (1985-10-11)
A Astier
Journal of chromatography, 573(2), 318-322 (1992-01-17)
A high-performance liquid chromatographic method is described for the simultaneous determination of six urinary metabolites of several aromatic chemicals: phenol (from benzene), hippuric acid (from toluene), 3-methylhippuric acid (from xylene), mandelic and phenylglyoxylic acid (from styrene) and 4-nitrophenol (from nitrobenzene).