Dokumenty
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21CoO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
244-527-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
mp
196-202 °C (decomposition)
rozpuszczalność
3 g/L
gęstość nasypowa
830 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3