Przejdź do
494534
Cobalt(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Co(acac)3, Cobalt(III) 2,4-pentanedionate, Cobaltic acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato)cobalt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Co(C5H7O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.26
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
9007210
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99.99% trace metals basis
form
granular, powder or crystals
reaction suitability
core: cobalt
sustainability
Sustainability features
mp
210-213 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product can be used as a precursor for vapor/solution phase deposition which can be used to make energy harvesting and storage devices. Click here for more information.
Features and Benefits
Used for the preparation of a new family of monoporphyrinates which are interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH9AD3B625C83902727970
description
99.99% trace metals basis
description
-
description
98%
description
≥99.0% (KT)
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
98%
assay
≥99.0% (KT)
form
granular, powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
form
powder
mp
210-213 °C (lit.)
mp
-
mp
210-213 °C (lit.)
mp
165-170 °C (lit.)
product line
Sol-Gel Precursors
product line
-
product line
Sol-Gel Precursors
product line
-
greener alternative category
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(III) acetylacetonate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?