For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
727970
Cobalt(II) acetylacetonate
≥99.0% (KT)
Synonim(y):
2,4-Pentanedione cobalt(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, Cobaltous acetylacetonate
Wybierz wielkość
311,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
311,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
wielkość cząstki
≤20 mesh
mp
165-170 °C (lit.)
ślady anionów
chloride, bromide (as Cl)-: ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cobalt(II) acetylacetonate can be used as a catalyst for the dehydration reaction of aldoximes to synthesize nitriles.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?