Dokumenty
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl cyanide, Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
205-410-5
ciśnienie pary
0.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
590 °C
siła działania
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
66 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
temp. przejścia
flash point 102 °C
rozpuszczalność
0.1 g/L
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Klucz InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup